Merck
CH4424846665
ChemBridge Corporation
5-amino-2-ethoxybenzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.65
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2-ethoxybenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO3.ClH/c1-2-13-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)12;/h3-5H,2,10H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI Key
AKWRKCUJLCVFNI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027265
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027265_sds.pdf