Merck
CH4424846589
ChemBridge Corporation
3-(2,6-dimethylphenoxy)azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.71
MDL番号:
Iupac Name
3-(2,6-dimethylphenoxy)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-8-4-3-5-9(2)11(8)13-10-6-12-7-10;/h3-5,10,12H,6-7H2,1-2H3;1H
InChI Key
BTXFGLDVABONIY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026704
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026704_sds.pdf