Merck
CH4424846296
ChemBridge Corporation
1-methyl-4,4'-bipiperidine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.23
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-4,4'-bipiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c1-13-8-4-11(5-9-13)10-2-6-12-7-3-10;;/h10-12H,2-9H2,1H3;2*1H
InChI Key
WBRHBLOALHYJLC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4018200
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4018200_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)