Merck
CH4424846183
ChemBridge Corporation
[2-(4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.12
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C6H12N4.2ClH.H2O/c1-2-10-5-8-9-6(10)3-4-7;;;/h5H,2-4,7H2,1H3;2*1H;1H2
InChI Key
YEBOVBNDPFTVKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016227
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016227_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)