Merck
CH4424846161
ChemBridge Corporation
N-methyl-N-(2-pyridinylmethyl)guanidine sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.29
MDL番号:
Iupac Name
sulfuric acid compound with N-methyl-N-(2-pyridinylmethyl)guanidine (1:1)
Inchi Code
1S/C8H12N4.H2O4S/c1-12(8(9)10)6-7-4-2-3-5-11-7;1-5(2,3)4/h2-5H,6H2,1H3,(H3,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
ILCOCJINFJVROH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
0.5H2SO4
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015991
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015991_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)