Merck
CH4424846074
ChemBridge Corporation
[4-(aminomethyl)benzyl]dimethylamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.17
MDL番号:
Iupac Name
N-[4-(aminomethyl)benzyl]-N,N-dimethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.2ClH/c1-12(2)8-10-5-3-9(7-11)4-6-10;;/h3-6H,7-8,11H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
KYBFMFWHHZEYEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014715
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014715_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)