Merck
CH4424846068
ChemBridge Corporation
2-{[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amino}ethanol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.12
MDL番号:
Iupac Name
2-{[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amino}ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3O.2ClH/c1-10-4-2-9-7(10)6-8-3-5-11;;/h2,4,8,11H,3,5-6H2,1H3;2*1H
InChI Key
LHYDJNXGXAOOMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014705
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014705_sds.pdf