Merck
CH4424846055
ChemBridge Corporation
1-(2-pyrrolidinylmethyl)-1H-imidazole dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.13
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-pyrrolidinylmethyl)-1H-imidazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-2-8(10-3-1)6-11-5-4-9-7-11;;/h4-5,7-8,10H,1-3,6H2;2*1H
InChI Key
YJKBWOVIFUIHAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014494
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014494_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)