Merck
CH4424845926
ChemBridge Corporation
2-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.62
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-6-4-7-8(5-6)2-3-9;/h4-5,9H,2-3H2,1H3;1H
InChI Key
HPMKHDQXTDXHKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027774
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027774_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)