Merck
CH4424845795
ChemBridge Corporation
[1-(1H-imidazol-1-ylmethyl)propyl]amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.12
MDL番号:
Iupac Name
1-(1H-imidazol-1-yl)-2-butanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-2-7(8)5-10-4-3-9-6-10;;/h3-4,6-7H,2,5,8H2,1H3;2*1H
InChI Key
BEANYVLXUUFQFX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011409
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011409_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)