Merck
CH4424845716
ChemBridge Corporation
N-[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]ethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.69
MDL番号:
Iupac Name
N-[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3.ClH/c1-3-9-5-8-6-10-11(4-2)7-8;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
FSWHKNNSXXRRCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010693
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010693_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)