Merck
CH4424845648
ChemBridge Corporation
potassium 4-isopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.31
MDL番号:
Iupac Name
potassium 4-isopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2S.K/c1-4(2)5-3-11-6(8-5)7(9)10;/h3-4H,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
DMJZCOFGXBMORF-UHFFFAOYSA-M
保管温度
-20C
Salt Data
K-salt
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4009802
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009802_sds.pdf