Merck
CH4424845639
ChemBridge Corporation
1H-indole-3-carboximidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.65
MDL番号:
Iupac Name
1H-indole-3-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3.ClH/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,12H,(H3,10,11);1H
InChI Key
RLXPLXWLSDFGQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4009743
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009743_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)