Merck
CH4424845412
ChemBridge Corporation
(3-methoxybenzyl)(3-methoxypropyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.75
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-N-(3-methoxybenzyl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19NO2.ClH/c1-14-8-4-7-13-10-11-5-3-6-12(9-11)15-2;/h3,5-6,9,13H,4,7-8,10H2,1-2H3;1H
InChI Key
IMXPJEZKAPSKAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004523
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004523_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)