Merck
CH4424845407
ChemBridge Corporation
2-[(2-chlorobenzyl)amino]ethanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.11
MDL番号:
Iupac Name
2-[(2-chlorobenzyl)amino]ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12ClNO.ClH/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-11-5-6-12;/h1-4,11-12H,5-7H2;1H
InChI Key
YMKPACQFPDUVHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004511
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004511_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)