Merck
CH4424845390
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(7-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.15
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl(7-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH/c1-7-4-3-5-8-10(7)13-9(12-8)6-11-2;;/h3-5,11H,6H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
InChI Key
BIZOVWPMPWLSAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004432
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004432_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)