Merck
CH4424845329
ChemBridge Corporation
1-(3-methoxybenzoyl)piperazine trifluoroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.3
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-methoxybenzoyl)piperazine trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.C2HF3O2/c1-16-11-4-2-3-10(9-11)12(15)14-7-5-13-6-8-14;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,9,13H,5-8H2,1H3;(H,6,7)
InChI Key
YWDYFVBKJZIRER-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
CF3COOH
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004082
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004082_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)