Merck
CH4424845210
ChemBridge Corporation
1,3-dihydro-2H-isoindol-2-ylacetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.66
MDL番号:
Iupac Name
1,3-dihydro-2H-isoindol-2-ylacetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO2.ClH/c12-10(13)7-11-5-8-3-1-2-4-9(8)6-11;/h1-4H,5-7H2,(H,12,13);1H
InChI Key
XVRCBRCRFHAKBR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003155
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003155_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)