Merck
CH4424845175
ChemBridge Corporation
3-(methoxymethyl)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
Iupac Name
3-(methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-9-6-7-3-2-4-8-5-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
VZQSCPYVOXUZJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002971
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002971_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)