Merck
CH4424845073
ChemBridge Corporation
2-[(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]ethanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.15
MDL番号:
Iupac Name
2-[(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N4S.2ClH/c1-9-4-7-8-5(9)10-3-2-6;;/h4H,2-3,6H2,1H3;2*1H
InChI Key
MYXFSCFBGUTFNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002057
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002057_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)