Merck
CH4415173030
ChemBridge Corporation
imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.06
MDL番号:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H6N2O2.BrH/c11-8(12)6-5-10-4-2-1-3-7(10)9-6;/h1-5H,(H,11,12);1H
InChI Key
UBSBABRHGOKSSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4088003
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4088003_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)