Merck
CH4415172936
ChemBridge Corporation
1-propyl-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.15
MDL番号:
Iupac Name
1-propyl-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH/c1-2-5-13-7-12-9-6-8(11)3-4-10(9)13;;/h3-4,6-7H,2,5,11H2,1H3;2*1H
InChI Key
PDSMEKOVVYNPIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087907
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087907_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)