Merck
CH4415172904
ChemBridge Corporation
4-methyl-1,5,6,7-tetrahydro-2H-cyclopenta[d]pyrimidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-1,5,6,7-tetrahydro-2H-cyclopenta[d]pyrimidin-2-one
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-5-6-3-2-4-7(6)10-8(11)9-5/h1-4H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
XDTKPAVNLJSSDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045855
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045855_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)