Merck
CH4415172833
ChemBridge Corporation
(1,4,5,6,7,8-hexahydrocyclohepta[c]pyrazol-3-ylmethyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.7
MDL番号:
Iupac Name
1,4,5,6,7,8-hexahydrocyclohepta[c]pyrazol-3-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3.ClH/c10-6-9-7-4-2-1-3-5-8(7)11-12-9;/h1-6,10H2,(H,11,12);1H
InChI Key
DHIRLXGRCPCWTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087802
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087802_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)