Merck
CH4415172773
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(4-pyridinyl)ethanamine diethanedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.27
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-1-(pyridin-4-yl)ethan-1-amine dioxalate
Inchi Code
1S/C8H12N2.2C2H2O4/c1-7(9-2)8-3-5-10-6-4-8;2*3-1(4)2(5)6/h3-7,9H,1-2H3;2*(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
LSMWLGXNHXCTSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2(COOH)2
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087979
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087979_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)