Merck
CH4411837426
ChemBridge Corporation
5-bromo-3-ethyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-ethyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C5H8BrN3/c1-3-4-7-5(6)9(2)8-4/h3H2,1-2H3
InChI Key
ZYCTZTXQRQCVNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4085467
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4085467_sds.pdf