Merck
CH4394346253
ChemBridge Corporation
3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.27
MDL番号:
Iupac Name
3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C12H15N3O3/c1-16-9-4-7(8-6-11(13)15-14-8)5-10(17-2)12(9)18-3/h4-6H,1-3H3,(H3,13,14,15)
InChI Key
ZASLKPOJZFAGHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4085305
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4085305_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)