Merck
CH4388365775
ChemBridge Corporation
2-bromo-1-cyclopropylethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.03
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-cyclopropylethanol
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c6-3-5(7)4-1-2-4/h4-5,7H,1-3H2
InChI Key
YOMSZYTYIYJBSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4047731
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4047731_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)