Merck
CH4388365696
ChemBridge Corporation
1-(1H-indazol-5-yl)piperidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
Iupac Name
1-(1H-indazol-5-yl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H13N3O/c16-11-3-5-15(6-4-11)10-1-2-12-9(7-10)8-13-14-12/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,13,14)
InChI Key
QUOPDAVBCGRZQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4000317
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4000317_sds.pdf