Merck
CH4375444596
ChemBridge Corporation
ethyl cyclopropyl(oxo)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.15
MDL番号:
Iupac Name
ethyl cyclopropyl(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-2-10-7(9)6(8)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
AIXRDYQKFOHJBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045746
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045746_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)