Merck
CH4338629928
ChemBridge Corporation
2-(chloromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.59
MDL番号:
Iupac Name
2-(chloromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-4-5-9-6-8-2-1-3-11(6)10-5/h1-3H,4H2
InChI Key
BPBNRYMWALIGJD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4044245
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4044245_sds.pdf