Merck
CH4321848831
ChemBridge Corporation
(3-oxo-1,3-dihydro-2H-indazol-2-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL番号:
Iupac Name
(3-oxo-1,3-dihydro-2H-indazol-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c12-8(13)5-11-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10-11/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
KMEBPFQYIKJQIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043981
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043981_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)