Merck
CH4321848731
ChemBridge Corporation
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
120.15
MDL番号:
Iupac Name
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
ZFGBIFTUNFGCQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043432
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043432_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)