Merck
CH4250699545
ChemBridge Corporation
4,5,6,7-tetrahydro-1,2-benzisoxazol-3-ylmethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1,2-benzisoxazol-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c10-5-7-6-3-1-2-4-8(6)11-9-7/h10H,1-5H2
InChI Key
CYPCPJLLNKCLRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036236
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036236_sds.pdf