Merck
CH4244052306
ChemBridge Corporation
3-bromo-4,6-dimethylisothiazolo[5,4-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.13
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4,6-dimethylisothiazolo[5,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-4-3-5(2)10-8-6(4)7(9)11-12-8/h3H,1-2H3
InChI Key
GQVKRDRDFJTFEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034977
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034977_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)