Merck
CH4244052303
ChemBridge Corporation
1,1',3',5'-tetramethyl-1H,1'H-3,4'-bipyrazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.26
MDL番号:
Iupac Name
1,1',3',5'-tetramethyl-1H,1'H-3,4'-bipyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14N4O2/c1-6-10(7(2)14(3)12-6)8-5-9(11(16)17)15(4)13-8/h5H,1-4H3,(H,16,17)
InChI Key
FKDWPYRTWAUSSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034923
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034923_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)