Merck
CH4238557801
ChemBridge Corporation
1-ethyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
1-ethyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-2-10-5(3-4-8-10)6(11)9-7/h3-4H,2,7H2,1H3,(H,9,11)
InChI Key
WQLSSKUSMVWFIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036182
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036182_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)