Merck
CH4238557349
ChemBridge Corporation
N-isobutyl-2-piperazin-1-ylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.3
MDL番号:
Iupac Name
N-isobutyl-2-(1-piperazinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H21N3O/c1-9(2)7-12-10(14)8-13-5-3-11-4-6-13/h9,11H,3-8H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI Key
KZOJMUSNCXUPRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3020367
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3020367_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)