Merck
CH4238556880
ChemBridge Corporation
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-ylsulfonyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.34
MDL番号:
Iupac Name
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-ylsulfonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C14H14N2O2S/c15-12-5-7-13(8-6-12)19(17,18)16-10-9-11-3-1-2-4-14(11)16/h1-8H,9-10,15H2
InChI Key
XKBHHJLZPOQOFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3005085
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3005085_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)