Merck
CH4238556818
ChemBridge Corporation
1-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.34
MDL番号:
Iupac Name
1-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17N3O4S/c1-8-10(7-13(2)12-8)19(17,18)14-5-3-9(4-6-14)11(15)16/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
QWMVFOAJYDWWCW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3005006
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3005006_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)