Merck
CH4238556460
ChemBridge Corporation
4-cyclohexylpiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.29
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclohexylpiperidine
Inchi Code
1S/C11H21N/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h10-12H,1-9H2
InChI Key
HQSCLNJCVFZWCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002654
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002654_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)