Merck
CH4196934571
ChemBridge Corporation
(2,3-dimethylbenzyl)methylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.24
MDL番号:
Iupac Name
(2,3-dimethylphenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8-5-4-6-10(7-11-3)9(8)2/h4-6,11H,7H2,1-3H3
InChI Key
GTLDXGZOKFSBMF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033515
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033515_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)