Merck
CH4196934420
ChemBridge Corporation
cis-5-methyl-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.22
MDL番号:
Iupac Name
(3aR,7aS)-5-methyl-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindole
Inchi Code
1S/C9H15N/c1-7-2-3-8-5-10-6-9(8)4-7/h2,8-10H,3-6H2,1H3/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
OVBKKDSRBCCWSP-BDAKNGLRSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031667
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031667_sds.pdf