Merck
CH4183975616
ChemBridge Corporation
5-chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.64
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)phenylamine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-7-1-2-9(8(11)5-7)13-4-3-12-6-13/h1-6H,11H2
InChI Key
NXMIFEKRFFTKOE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012426
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012426_sds.pdf