Merck
CH4183975599
ChemBridge Corporation
6-bromo-4,7-dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.15
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-4,7-dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H9BrN2S/c1-4-3-6(10)5(2)8-7(4)12-9(11)13-8/h3H,1-2H3,(H2,11,12)
InChI Key
VPBSALFSVUNNPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031937
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031937_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)