Merck
CH4183975478
ChemBridge Corporation
3-[(2-methylbenzyl)thio]-1-propanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.33
MDL番号:
Iupac Name
3-[(2-methylbenzyl)sulfanyl]propylamine
Inchi Code
1S/C11H17NS/c1-10-5-2-3-6-11(10)9-13-8-4-7-12/h2-3,5-6H,4,7-9,12H2,1H3
InChI Key
VIASPJFUAUDJGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034120
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034120_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)