Merck
CH4182077710
ChemBridge Corporation
2-(1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-5(6(9)10)8-4-2-3-7-8/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
BIFKSWDIQROCGX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4401706
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4401706_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)