Merck
CH4182077652
ChemBridge Corporation
(2-morpholin-4-yl-2-pyridin-4-ylethyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.28
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)-2-(4-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H17N3O/c12-9-11(10-1-3-13-4-2-10)14-5-7-15-8-6-14/h1-4,11H,5-9,12H2
InChI Key
MGDRJYDNZSUSDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4102835
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4102835_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)