Merck
CH4182077518
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-isopropylpropanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.62
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-isopropylpropanamide
Inchi Code
1S/C6H12ClNO/c1-4(2)8-6(9)5(3)7/h4-5H,1-3H3,(H,8,9)
InChI Key
NVIZBBOTWUFFLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029320
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029320_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)