Merck
CH4182077392
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.63
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H10ClN3O/c1-5-6(4-9-11(5)2)10-7(12)3-8/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,12)
InChI Key
HWYUXRWSDJFDPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031795
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031795_sds.pdf